1-(5-Bromo-2-fluorophenyl)propan-1-one 96%
Marques : Apollo ScientificTotal Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
|
Attention
|
Formule:
C₉H₈BrFO Température de stockage: Température ambiante |
Numéro MDL:
MFCD11226832 Numéro CAS: 864774-65-2 |