Imprimer
3-(4-Fluorophenyl)propan-1-ol 96%
Marques : Apollo Scientific
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
PC900029-1G PC900029-5G
APOSPC900029-1GEA 241 EUR
APOSPC900029-1G APOSPC900029-5G
3-(4-Fluorophenyl)propan-1-ol 96%
3-(4-Fluorophenyl)propan-1-ol
Formule: C₉H₁₁FO
Poids moléculaire: 154.181 g/mol
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD09028733
Numéro CAS: 702-15-8