Imprimer
2-Chloroethyl trifluoroacetate 98%
Marques : Apollo Scientific
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
Danger
Synonyme(s): 2-Chloroethyl 3,3,3-trifluoroethanoate, Trifluoroacetic acid 2-chloroethyl ester
PC8995-25G PC8995-5G
APOSPC8995-25GEA 219 EUR
APOSPC8995-25G APOSPC8995-5G
2-Chloroethyl trifluoroacetate 98%
2-Chloroethyl trifluoroacetate
Formule: C₄H₄ClF₃O₂
Point d'ébullition: 121,4 °C
Point de fusion: –116 °C
Point éclair: 90 °C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00789432
Numéro CAS: 40949-99-3
UN: 3265
ADR: 8,III