Imprimer
[2-Methyl-6-(trifluoromethyl)pyridin-3-yl]methanol
Marques : Apollo Scientific
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
PC8983-1G PC8983-10G PC8983-5G
APOSPC8983-1GEA 109 EUR
APOSPC8983-1G APOSPC8983-10G APOSPC8983-5G
[2-Methyl-6-(trifluoromethyl)pyridin-3-yl]methanol
[2-Methyl-6-(trifluoromethyl)pyridin-3-yl]methanol
Formule: C₈H₈F₃NO
Poids moléculaire: 191.15 g/mol
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD03407989
Numéro CAS: 681260-50-4