2-(Aminomethyl)-4-fluoropyridine dihydrochloride
Marques : Apollo ScientificTotal Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
|
Attention
|
Formule:
C₆H₇FN₂·2ClH Température de stockage: Réfrigérateur |
Numéro MDL:
MFCD12922841 Numéro CAS: 1257535-13-9 |