Imprimer
4-(Aminomethyl)-3-fluoropyridine dihydrochloride
Marques : Apollo Scientific
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
Danger
Synonyme(s): 3-Fluoroisonicotinylamine dihydrochloride, (3-Fluoropyridin-4-yl)methylamine dihydrochloride, (3-Fluoropyridin-4-yl)methanamine dihydrochloride
PC8935-250MG PC8935-500MG
APOSPC8935-250MGEA 418 EUR
APOSPC8935-250MG APOSPC8935-500MG
4-(Aminomethyl)-3-fluoropyridine dihydrochloride
4-(Aminomethyl)-3-fluoropyridine dihydrochloride
Formule: C₆H₇FN₂·2ClH
Poids moléculaire: 199.053 g/mol
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD12922842
Numéro CAS: 1257535-26-4