Imprimer
2-Methyl-4-oxo-4-[3-(trifluoromethyl)phenyl]butanoic acid
Marques : Apollo Scientific
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
PC8904-1G PC8904-5G
APOSPC8904-1GEA 230 EUR
APOSPC8904-1G APOSPC8904-5G
2-Methyl-4-oxo-4-[3-(trifluoromethyl)phenyl]butanoic acid
2-Methyl-4-oxo-4-[3-(trifluoromethyl)phenyl]butanoic acid
Formule: C₁₂H₁₁F₃O₃
Poids moléculaire: 260.209 g/mol
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD04972251
Numéro CAS: 66549-17-5