Imprimer
4-(2-Aminoethylthio)-8-fluoro-2-(trifluoromethyl)quinoline 97%
Marques : Apollo Scientific
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
Attention
PC8886-1G PC8886-500MG
APOSPC8886-1GEA 248 EUR
APOSPC8886-1G APOSPC8886-500MG
4-(2-Aminoethylthio)-8-fluoro-2-(trifluoromethyl)quinoline 97%
4-(2-Aminoethylthio)-8-fluoro-2-(trifluoromethyl)quinoline
Formule: C₁₂H₁₀F₄N₂S
Poids moléculaire: 290.28 g/mol
Point de fusion: 102…103.5 °C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD04038213
Numéro CAS: 541539-78-0