Imprimer
2-Chloro-6-(trifluoromethyl)benzaldehyde 95+%
Marques : Apollo Scientific
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
Attention
Synonyme(s): 3-Chloro-2-formylbenzotrifluoride, 2-Chloro-6-trifluoromethylbenzaldehyde, 6-Chloro-α,α,α-trifluoro-o-tolualdehyde
PC8832-1G PC8832-25G PC8832-5G
APOSPC8832-1GEA 21.9 EUR
APOSPC8832-1G APOSPC8832-25G APOSPC8832-5G
2-Chloro-6-(trifluoromethyl)benzaldehyde 95+%
2-Chloro-6-(trifluoromethyl)benzaldehyde
Formule: C₈H₄ClF₃O
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD06660231
Numéro CAS: 60611-22-5