Imprimer
2-Bromo-6-methyl-4-(trifluoromethyl)pyridine
Marques : Apollo Scientific
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
Attention
PC8816-1G PC8816-250MG
APOSPC8816-1GEA 179 EUR
APOSPC8816-1G APOSPC8816-250MG
2-Bromo-6-methyl-4-(trifluoromethyl)pyridine
2-Bromo-6-methyl-4-(trifluoromethyl)pyridine
Formule: C₇H₅BrF₃N
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD07368051
Numéro CAS: 451459-17-9