2-Bromo-4'-(trifluoromethyl)propiophenone
Marques : Apollo ScientificTotal Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
|
Danger
|
Synonyme(s):
4-(2-Bromopropanoyl)benzotrifluoride, 2-Bromo-1-[4-(trifluoromethyl)phenyl]propan-1-one
Formule:
C₁₀H₈BrF₃O Température de stockage: Température ambiante |
Numéro MDL:
MFCD17010234 Numéro CAS: 95728-57-7 |