4-Bromo-2-(trifluoromethyl)-1H-benzimidazole
Marques : Apollo ScientificTotal Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
|
Attention
|
Formule:
C₈H₄BrF₃N₂ Point de fusion: 154…156 °C Température de stockage: Température ambiante |
Numéro MDL:
MFCD01658374 Numéro CAS: 6587-23-1 |