Imprimer
Perfluorophenyl pyridine-2-carboxylate 95%
Marques : Apollo Scientific
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
Attention
Synonyme(s): Pentafluorophenyl picolinate, Pentafluorophenyl pyridine-2-carboxylate, 2-[(Pentafluorophenoxy)carbonyl]pyridine
PC8772-1G PC8772-250MG
APOSPC8772-1GEA 285 EUR
APOSPC8772-1G APOSPC8772-250MG
Perfluorophenyl pyridine-2-carboxylate 95%
Perfluorophenyl pyridine-2-carboxylate
Formule: C₁₂H₄F₅NO₂
Point de fusion: 55,5…59 °C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD02916457
Numéro CAS: 188837-53-8