Imprimer
1-Bromo-2-chloro-4,5-difluorobenzene 97%
Marques : Apollo Scientific
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
Attention
Synonyme(s): 1-Bromo-2-chloro-4,5-difluoro-benzene
PC8715-1G PC8715-5G PC8715-250MG
APOSPC8715-1GEA 102 EUR
APOSPC8715-1G APOSPC8715-5G APOSPC8715-250MG
1-Bromo-2-chloro-4,5-difluorobenzene 97%
1-Bromo-2-chloro-4,5-difluorobenzene
Formule: C₆H₂BrClF₂
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00142586
Numéro CAS: 59447-06-2