Imprimer
2-Chloro-N-ethyl-6-fluorobenzylamine
Marques : Apollo Scientific
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
Danger
PC8700-1G PC8700-250MG
APOSPC8700-1GEA 122 EUR
APOSPC8700-1G APOSPC8700-250MG
2-Chloro-N-ethyl-6-fluorobenzylamine
2-Chloro-N-ethyl-6-fluorobenzylamine
Formule: C₉H₁₁ClFN
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00053426
Numéro CAS: 62924-59-8