Imprimer
2-Hydroxy-6-(trifluoromethyl)nicotinonitrile 97%
Marques : Apollo Scientific
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
PC8691-1G PC8691-5G
APOSPC8691-1GEA 212 EUR
APOSPC8691-1G APOSPC8691-5G
2-Hydroxy-6-(trifluoromethyl)nicotinonitrile 97%
2-Hydroxy-6-(trifluoromethyl)nicotinonitrile
Formule: C₇H₃F₃N₂O
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD09832863
Numéro CAS: 116548-04-0