Imprimer
4-(Perfluoroethoxy)phenol
Marques : Apollo Scientific
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
Attention
Synonyme(s): 4-Hydroxy-α,α,β,β,β-pentafluorophenetole, 4-(Pentafluoroethoxy)phenol
PC8556-1G PC8556-250MG
APOSPC8556-1GEA 632 EUR
APOSPC8556-1G APOSPC8556-250MG
4-(Perfluoroethoxy)phenol
4-(Perfluoroethoxy)phenol
Formule: C₈H₅F₅O₂
Point de fusion: 63…65 °C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00816926
Numéro CAS: 658-46-8