Imprimer
2-[1-Methyl-3-(trifluoromethyl)-1H-pyrazol-5-yl]benzyl alcohol 97%
Marques : Apollo Scientific
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
Attention
Synonyme(s): {2-[1-Methyl-3-(trifluoromethyl)-1H-pyrazol-5-yl]phenyl}methanol
PC8554-1G PC8554-250MG
APOSPC8554-1GEA 190 EUR
APOSPC8554-1G APOSPC8554-250MG
2-[1-Methyl-3-(trifluoromethyl)-1H-pyrazol-5-yl]benzyl alcohol 97%
2-[1-Methyl-3-(trifluoromethyl)-1H-pyrazol-5-yl]benzyl alcohol
Formule: C₁₂H₁₁F₃N₂O
Point de fusion: 42,5…44 °C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD09817511
Numéro CAS: 892502-29-3
UN: 2811
ADR: 6.1,III