Imprimer
N-Methyl-2-[1-methyl-3-(trifluoromethyl)-1H-pyrazol-5-yl]benzylamine 97%
Marques : Apollo Scientific
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
PC8547-1G PC8547-250MG
APOSPC8547-1GEA 230 EUR
APOSPC8547-1G APOSPC8547-250MG
N-Methyl-2-[1-methyl-3-(trifluoromethyl)-1H-pyrazol-5-yl]benzylamine 97%
N-Methyl-2-[1-methyl-3-(trifluoromethyl)-1H-pyrazol-5-yl]benzylamine
Formule: C₁₃H₁₄F₃N₃
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD09817515
Numéro CAS: 898598-62-4