{4-[5-(Trifluoromethyl)pyridin-2-yl]phenyl}methylamine 97%
Marques : Apollo ScientificTotal Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
|
Danger
|
Synonyme(s):
2-[4-(Aminomethyl)phenyl]-5-(trifluoromethyl)pyridine, 4-[5-(Trifluoromethyl)pyridin-2-yl]benzylamine
Formule:
C₁₃H₁₁F₃N₂ Point de fusion: 108,5…110 °C Température de stockage: Température ambiante |
Numéro MDL:
MFCD09817478 Numéro CAS: 906352-74-7 UN: 3259 ADR: 8,III |