Imprimer
Pentafluorophenyl 2-morpholin-4-yl-1,3-thiazole-4-carboxylate 97%
Marques : Apollo Scientific
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
PC8542-1G PC8542-250MG
APOSPC8542-1GEA 199 EUR
APOSPC8542-1G APOSPC8542-250MG
Pentafluorophenyl 2-morpholin-4-yl-1,3-thiazole-4-carboxylate 97%
Pentafluorophenyl 2-morpholin-4-yl-1,3-thiazole-4-carboxylate
Formule: C₁₄H₉F₅N₂O₃S
Point de fusion: 118…119,5 °C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD09817538
Numéro CAS: 921939-02-8