Imprimer
Pentafluorophenyl 3-(1,3-dioxolan-2-yl)thiophene-2-carboxylate 97%
Marques : Apollo Scientific
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
PC8540-1G PC8540-250MG
APOSPC8540-1GEA 147 EUR
APOSPC8540-1G APOSPC8540-250MG
Pentafluorophenyl 3-(1,3-dioxolan-2-yl)thiophene-2-carboxylate 97%
Pentafluorophenyl 3-(1,3-dioxolan-2-yl)thiophene-2-carboxylate
Formule: C₁₄H₇F₅O₄S
Point de fusion: 55,5…59.5 °C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD09702392
Numéro CAS: 910037-02-4