Imprimer
Ethyl 4-(4-fluorophenyl)-6-methyl-2-oxo-1,2,3,4-tetrahydropyrimidine-5-carboxylate
Marques : Apollo Scientific
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
Danger
PC8539-100MG PC8539-250MG
APOSPC8539-100MGEA 134 EUR
APOSPC8539-100MG APOSPC8539-250MG
Ethyl 4-(4-fluorophenyl)-6-methyl-2-oxo-1,2,3,4-tetrahydropyrimidine-5-carboxylate
Ethyl 4-(4-fluorophenyl)-6-methyl-2-oxo-1,2,3,4-tetrahydropyrimidine-5-carboxylate
Formule: C₁₄H₁₅FN₂O₃
Point de fusion: 181…185 °C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00500223
Numéro CAS: 5937-24-6
UN: 2811
ADR: 6.1,III