Pentafluorophenyl 4-(tetrahydropyran-4-yloxy)benzoate 97%
Marques : Apollo ScientificTotal Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
Formule:
C₁₈H₁₃F₅O₄ Point de fusion: 111…114 °C Température de stockage: Température ambiante |
Numéro MDL:
MFCD09702368 Numéro CAS: 930110-97-7 |