Imprimer
Pentafluorophenyl 6-phenylnicotinate 97%
Marques : Apollo Scientific
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
Synonyme(s): Pentafluorophenyl 2-phenylpyridine-5-carboxylate
PC8530-1G PC8530-250MG
APOSPC8530-1GEA 256 EUR
APOSPC8530-1G APOSPC8530-250MG
Pentafluorophenyl 6-phenylnicotinate 97%
Pentafluorophenyl 6-phenylnicotinate
Formule: C₁₈H₈F₅NO₂
Point de fusion: 113…115 °C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD09702345
Numéro CAS: 934570-41-9