Imprimer
Pentafluorophenyl 6-(tetrahydropyran-4-yloxy)nicotinate 97%
Marques : Apollo Scientific
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
Synonyme(s): Pentafluorophenyl-2-(tetrahydropyran-4-yloxy)pyridine-5-carboxylate
PC8512-1G PC8512-250MG
APOSPC8512-1GEA 184 EUR
APOSPC8512-1G APOSPC8512-250MG
Pentafluorophenyl 6-(tetrahydropyran-4-yloxy)nicotinate 97%
Pentafluorophenyl 6-(tetrahydropyran-4-yloxy)nicotinate
Formule: C₁₇H₁₂F₅NO₄
Point de fusion: 114,5…118 °C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD09702389
Numéro CAS: 910036-96-3