Imprimer
Pentafluorophenyl 3-(pyridin-2-yloxy)benzoate 97%
Marques : Apollo Scientific
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
PC8509-1G PC8509-250MG
APOSPC8509-1GEA 220 EUR
APOSPC8509-1G APOSPC8509-250MG
Pentafluorophenyl 3-(pyridin-2-yloxy)benzoate 97%
Pentafluorophenyl 3-(pyridin-2-yloxy)benzoate
Formule: C₁₈H₈F₅NO₃
Point de fusion: 60,5…61.5 °C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD09064956
Numéro CAS: 921938-61-6