Imprimer
2-{1-[3-Chloro-5-(trifluoromethyl)pyridin-2-yl]piperidin-4-yl}acetohydrazide 97%
Marques : Apollo Scientific
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
PC8427-1G PC8427-5G
APOSPC8427-1GEA 212 EUR
APOSPC8427-1G APOSPC8427-5G
2-{1-[3-Chloro-5-(trifluoromethyl)pyridin-2-yl]piperidin-4-yl}acetohydrazide 97%
2-{1-[3-Chloro-5-(trifluoromethyl)pyridin-2-yl]piperidin-4-yl}acetohydrazide
Formule: C₁₃H₁₆ClF₃N₄O
Point de fusion: 198…201 °C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD04038248
Numéro CAS: 537050-18-3