Imprimer
5-Allyl-2-fluorotoluene
Marques : Apollo Scientific
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
Synonyme(s): 3-(4-Fluoro-3-methylphenyl)prop-1-ene
PC8387-1G PC8387-5G
APOSPC8387-1GEA 533 EUR
APOSPC8387-1G APOSPC8387-5G
5-Allyl-2-fluorotoluene
5-Allyl-2-fluorotoluene
Formule: C₁₀H₁₁F
Poids moléculaire: 150.193 g/mol
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD06201193
Numéro CAS: 842124-27-0