Imprimer
3,3-Difluoroallyl acetate
Marques : Apollo Scientific
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
Attention
Synonyme(s): 3,3-Difluoroprop-2-en-1-yl acetate
PC8369-1G PC8369-5G
APOSPC8369-1GEA 263 EUR
APOSPC8369-1G APOSPC8369-5G
3,3-Difluoroallyl acetate
3,3-Difluoroallyl acetate
Formule: C₅H₆F₂O₂
Point d'ébullition: 59 °C (150 mm Hg)
Température de stockage: Réfrigérateur
Numéro MDL: MFCD16170466
Numéro CAS: 1597-40-6
UN: 1993
ADR: 3,III