Bromo(difluoro)acetyl bromide 97%
Marques : Apollo ScientificTotal Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
|
Danger
|
Synonyme(s):
2-Bromo-2,2-difluoroethanoyl bromide
Formule:
C₂Br₂F₂O Point d'ébullition: 70…79 °C Température de stockage: Réfrigérateur |
Numéro MDL:
MFCD00153688 Numéro CAS: 1796-12-9 UN: 3265 ADR: 8,III |