Imprimer
3-Fluoro-2-methoxy-5-(methylthio)benzeneboronic acid 98%
Marques : Apollo Scientific
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
Attention
PC8339-1G PC8339-250MG PC8339-5G
APOSPC8339-1GEA 311 EUR
APOSPC8339-1G APOSPC8339-250MG APOSPC8339-5G
3-Fluoro-2-methoxy-5-(methylthio)benzeneboronic acid 98%
3-Fluoro-2-methoxy-5-(methylthio)benzeneboronic acid
Formule: C₈H₁₀BFO₃S
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD09878322
Numéro CAS: 957065-83-7