Imprimer
2-Amino-3,5-difluorophenol 99%
Marques : Apollo Scientific
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
Attention
PC8303-1G PC8303-5G
APOSPC8303-1GEA 161 EUR
APOSPC8303-1G APOSPC8303-5G
2-Amino-3,5-difluorophenol 99%
2-Amino-3,5-difluorophenol
Formule: C₆H₅F₂NO
Température de stockage: Réfrigérateur
Numéro MDL: MFCD03094490
Numéro CAS: 163733-98-0