Imprimer
Methyl 2-chloro-4-(trifluoromethyl)cinnamate 95+%
Marques : Apollo Scientific
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
Attention
Synonyme(s): Methyl 3-[2-chloro-4-(trifluoromethyl)phenyl]acrylate, Methyl 3-[2-chloro-4-(trifluoromethyl)phenyl]prop-2-enoate
PC8274-100MG PC8274-1G PC8274-250MG
APOSPC8274-100MGEA 208 EUR
APOSPC8274-100MG APOSPC8274-1G APOSPC8274-250MG
Methyl 2-chloro-4-(trifluoromethyl)cinnamate 95+%
Methyl 2-chloro-4-(trifluoromethyl)cinnamate
Formule: C₁₁H₈ClF₃O₂
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD01313366
Numéro CAS: 243977-24-4