Imprimer
1,1,1-Trifluoro-4,4-bis(4,4,4-trifluorobutoxy)butane 97+%
Marques : Apollo Scientific
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
PC8264-1G PC8264-5G
APOSPC8264-1GEA 77.4 EUR
APOSPC8264-1G APOSPC8264-5G
1,1,1-Trifluoro-4,4-bis(4,4,4-trifluorobutoxy)butane 97+%
1,1,1-Trifluoro-4,4-bis(4,4,4-trifluorobutoxy)butane
Formule: C₁₂H₁₇F₉O₂
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD08460484
Numéro CAS: 933600-77-2