Imprimer
1H,1H,2H,2H-Perfluoro(8,8-dimethyl-1-iodo-7-oxaoctane)
Marques : Apollo Scientific
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
PC8262-1G PC8262-5G
APOSPC8262-1GEA 71.5 EUR
APOSPC8262-1G APOSPC8262-5G
1H,1H,2H,2H-Perfluoro(8,8-dimethyl-1-iodo-7-oxaoctane)
1H,1H,2H,2H-Perfluoro(8,8-dimethyl-1-iodo-7-oxaoctane)
Formule: C₉H₄F₁₅IO
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD09763608
Numéro CAS: 25080-24-4