Imprimer
4-Chloro-2,3,6-trifluorobenzyl alcohol
Marques : Apollo Scientific
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
Attention
Synonyme(s): (4-Chloro-2,3,6-trifluorophenyl)methanol
PC8258-1G PC8258-5G
APOSPC8258-1GEA 199 EUR
APOSPC8258-1G APOSPC8258-5G
4-Chloro-2,3,6-trifluorobenzyl alcohol
4-Chloro-2,3,6-trifluorobenzyl alcohol
Formule: C₇H₄ClF₃O
Point de fusion: 38…43 °C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD03094475
Numéro CAS: 252004-68-5