Imprimer
4-Bromo-2,3,6-trifluorobenzyl bromide 95%
Marques : Apollo Scientific
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
PC8249-1G PC8249-250MG
APOSPC8249-1GEA 632 EUR
APOSPC8249-1G APOSPC8249-250MG
4-Bromo-2,3,6-trifluorobenzyl bromide 95%
4-Bromo-2,3,6-trifluorobenzyl bromide
Formule: C₇H₃Br₂F₃
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD03094470
Numéro CAS: 537033-57-1
UN: 3265
ADR: 8,II