Imprimer
4-Bromo-2,3,6-trifluorobenzaldehyde 95%
Marques : Apollo Scientific
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
PC8247-1G PC8247-250MG PC8247-5G
APOSPC8247-1GEA 106 EUR
APOSPC8247-1G APOSPC8247-250MG APOSPC8247-5G
4-Bromo-2,3,6-trifluorobenzaldehyde 95%
4-Bromo-2,3,6-trifluorobenzaldehyde
Formule: C₇H₂BrF₃O
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD03094468
Numéro CAS: 537033-56-0