Imprimer
4-Chloro-2,6-difluorophenylacetonitrile 98%
Marques : Apollo Scientific
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
Danger
Synonyme(s): 2-(4-Chloro-2,6-difluorophenyl)acetonitrile
PC8244-1G PC8244-5G PC8244-10G
APOSPC8244-1GEA 101 EUR
APOSPC8244-1G APOSPC8244-5G APOSPC8244-10G
4-Chloro-2,6-difluorophenylacetonitrile 98%
4-Chloro-2,6-difluorophenylacetonitrile
Formule: C₈H₄ClF₂N
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD03094465
Numéro CAS: 537033-53-7
UN: 3439
ADR: 6.1,II