Imprimer
4-Bromo-2,6-difluorobenzyl bromide 98%
Marques : Apollo Scientific
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
Danger
Synonyme(s): 5-Bromo-2-(bromomethyl)-1,3-difluorobenzene, α,4-Dibromo-2,6-difluorotoluene
PC8241-1G PC8241-5G PC8241-25G
APOSPC8241-1GEA 84.1 EUR
APOSPC8241-1G APOSPC8241-5G APOSPC8241-25G
4-Bromo-2,6-difluorobenzyl bromide 98%
4-Bromo-2,6-difluorobenzyl bromide
Formule: C₇H₄Br₂F₂
Point d'ébullition: 243 °C
Densité: 1,991 g/cm³ (25 °C)
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD03094462
Numéro CAS: 162744-60-7
UN: 3261
ADR: 8,II