Imprimer
1-(2-Amino-4-chlorophenylamino)-2-[3-chloro-5-(trifluoromethyl)pyridin-2-ylamino]ethane hydrochloride
Marques : Apollo Scientific
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
PC8134-1G PC8134-500MG
APOSPC8134-1GEA 799 EUR
APOSPC8134-1G APOSPC8134-500MG
1-(2-Amino-4-chlorophenylamino)-2-[3-chloro-5-(trifluoromethyl)pyridin-2-ylamino]ethane hydrochloride
1-(2-Amino-4-chlorophenylamino)-2-[3-chloro-5-(trifluoromethyl)pyridin-2-ylamino]ethane hydrochloride
Formule: C₁₄H₁₃Cl₂F₃N₄·ClH
Point de fusion: 205…208 °C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00793025
Numéro CAS: 321385-54-0