Imprimer
5-(4-Bromophenylsulphonyl)-4-(hydroxymethyl)-1-methyl-3-(trifluoromethyl)-1H-pyrazole
Marques : Apollo Scientific
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
Synonyme(s): [5-(4-Bromophenyl)sulphonyl-1-methyl-3-(trifluoromethyl)-1H-pyrazol-4-yl]methanol
PC8127-1G PC8127-500MG
APOSPC8127-1GEA 1180 EUR
APOSPC8127-1G APOSPC8127-500MG
5-(4-Bromophenylsulphonyl)-4-(hydroxymethyl)-1-methyl-3-(trifluoromethyl)-1H-pyrazole
5-(4-Bromophenylsulphonyl)-4-(hydroxymethyl)-1-methyl-3-(trifluoromethyl)-1H-pyrazole
Formule: C₁₂H₁₀BrF₃N₂O₃S
Poids moléculaire: 399.184 g/mol
Point de fusion: 124…127 °C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00172661
Numéro CAS: 318469-36-2