Imprimer
3,3,3-Trifluoro-L-lactic acid
Marques : Apollo Scientific
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
Danger
Synonyme(s): (2S)-2-Hydroxy-3,3,3-trifluoropropanoic acid, (2S)-2-Hydroxy-3,3,3-trifluoropropionic acid
PC8122-1G PC8122-250MG
APOSPC8122-1GEA 778 EUR
APOSPC8122-1G APOSPC8122-250MG
3,3,3-Trifluoro-L-lactic acid
3,3,3-Trifluoro-L-lactic acid
Formule: C₃H₃F₃O₃
Poids moléculaire: 144.049 g/mol
Point de fusion: 66…76 °C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD04037238
Numéro CAS: 125995-00-8
UN: 3261
ADR: 8 III