Imprimer
2-Bromo-1,3-dimethyl-5-fluorobenzene 98%
Marques : Apollo Scientific
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
Attention
Synonyme(s): 2-Bromo-5-fluoro-m-xylene, 2-Bromo-5-fluoro-1,3-dimethylbenzene
PC8087-10G PC8087-25G PC8087-5G
APOSPC8087-10GEA 59.6 EUR
APOSPC8087-10G APOSPC8087-25G APOSPC8087-5G
2-Bromo-1,3-dimethyl-5-fluorobenzene 98%
2-Bromo-1,3-dimethyl-5-fluorobenzene
Formule: C₈H₈BrF
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD09864702
Numéro CAS: 14659-58-6