Imprimer
2,6-Dimethyl-4-fluorobenzaldehyde
Marques : Apollo Scientific
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
Attention
PC8085-1G PC8085-250MG PC8085-5G
APOSPC8085-1GEA 347 EUR
APOSPC8085-1G APOSPC8085-250MG APOSPC8085-5G
2,6-Dimethyl-4-fluorobenzaldehyde
2,6-Dimethyl-4-fluorobenzaldehyde
Formule: C₉H₉FO
Température de stockage: Congélateur
Numéro MDL: MFCD03701054
Numéro CAS: 925441-35-6