Imprimer
3-(Trifluoromethoxy)benzene-1,2-diamine 97%
Marques : Apollo Scientific
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
Attention
Synonyme(s): 1,2-Diamino-3-(trifluoromethoxy)benzene
PC7989-1G PC7989-250MG
APOSPC7989-1GEA 406 EUR
APOSPC7989-1G APOSPC7989-250MG
3-(Trifluoromethoxy)benzene-1,2-diamine 97%
3-(Trifluoromethoxy)benzene-1,2-diamine
Formule: C₇H₇F₃N₂O
Température de stockage: Réfrigérateur
Numéro MDL: MFCD16628051
Numéro CAS: 113638-49-6