Imprimer
1-[3,5-Bis(trifluoromethyl)phenyl]propylamine 97%
Marques : Apollo Scientific
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
Synonyme(s): 3,5-Bis(trifluoromethyl)-α-ethylbenzylamine
PC7959-1G PC7959-250MG
APOSPC7959-1GEA 703 EUR
APOSPC7959-1G APOSPC7959-250MG
1-[3,5-Bis(trifluoromethyl)phenyl]propylamine 97%
1-[3,5-Bis(trifluoromethyl)phenyl]propylamine
Formule: C₁₁H₁₁F₆N
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD07784287
Numéro CAS: 685503-45-1