Imprimer
Methyl 2-hydroxy-2-(trifluoromethyl)pent-4-enoate
Marques : Apollo Scientific
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
Synonyme(s): Methyl 2-hydroxy-2-(trifluoromethyl)-3-vinylpropanoate
PC7944-1G PC7944-5G
APOSPC7944-1GEA 343 EUR
APOSPC7944-1G APOSPC7944-5G
Methyl 2-hydroxy-2-(trifluoromethyl)pent-4-enoate
Methyl 2-hydroxy-2-(trifluoromethyl)pent-4-enoate
Formule: C₇H₉F₃O₃
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00236694
Numéro CAS: 117015-45-9