1-[3-(4-Fluorophenoxy)prop-1-yl]piperazine dihydrochloride 98%
Marques : Apollo ScientificTotal Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
|
Attention
|
Synonyme(s):
1-Fluoro-4-[3-(piperazin-1-yl)propoxy]benzene dihydrochloride
Formule:
C₁₃H₁₉FN₂O·2ClH Poids moléculaire: 311.223 g/mol Point de fusion: 212…214 °C Température de stockage: Température ambiante |
Numéro MDL:
MFCD03428570 Numéro CAS: 537037-78-8 |